주요 문서
ENA332673159
Enamine
1-benzylcyclopropan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.2
MDL number:
Iupac Name
1-benzylcyclopropanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10(6-7-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
InChI key
ALLNPSWVFBAJIR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80612
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80612
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)