주요 문서
ENA332673061
Enamine
2-amino-1-cyclopentylethan-1-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.66
MDL number:
mp
207-213
Iupac Name
2-amino-1-cyclopentylethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-5-7(9)6-3-1-2-4-6;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H
InChI key
NHDCVMBMAOXRMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80579
Melting Point
207-213
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80579
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)