주요 문서
ENA332673048
Enamine
1-benzyl-3,3-bis(trifluoromethyl)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.24
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-3,3-bis(trifluoromethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H13F6N/c14-12(15,16)11(13(17,18)19)6-7-20(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI key
FZGPQHRSIOFWRD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80513
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80513
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)