주요 문서
ENA332672873
Enamine
4-ethyl-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
mp
163-164
Iupac Name
4-ethyl-2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-7-6(8(11)12)4-9-5(2)10-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
XQRXSIZGVKLXKW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80353
Melting Point
163-164
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80353
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)