주요 문서
ENA332672661
Enamine
3-[(6-methylpyridazin-3-yl)amino]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.24
MDL number:
Iupac Name
3-[(6-methyl-3-pyridazinyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c1-8-5-6-11(15-14-8)13-10-4-2-3-9(7-10)12(16)17/h2-7H,1H3,(H,13,15)(H,16,17)
InChI key
JBVMDCVLYMARJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80018
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80018
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)