주요 문서
ENA332672534
Enamine
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c10-7-2-3-8-9(6-7)12-5-1-4-11-8/h2-3,6H,1,4-5H2
InChI key
AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)