주요 문서
ENA332672480
Enamine
5-methyl-5-(2-phenylethyl)imidazolidine-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.26
MDL number:
mp
180-181
Iupac Name
5-methyl-5-(2-phenylethyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-12(10(15)13-11(16)14-12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3,(H2,13,14,15,16)
InChI key
ABQYGDKEPFRUBO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04038
Melting Point
180-181
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04038
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)