주요 문서
ENA332672312
Enamine
4-bromo-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.48
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H2BrClN2O2S/c4-2-3(7-1-6-2)10(5,8)9/h1H,(H,6,7)
InChI key
UEQKJPPYEUGWQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79501
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79501
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)