주요 문서
ENA332672205
Enamine
3-(4-nitrophenoxy)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.68
MDL number:
mp
196-197
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10N2O3.ClH/c13-9-2-1-3-12(8-9)17-11-6-4-10(5-7-11)14(15)16;/h1-8H,13H2;1H
InChI key
SNLVNNCQKNYQGH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80093
Melting Point
196-197
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)