주요 문서
ENA332671918
Enamine
octahydroindolizine-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
MDL number:
Iupac Name
octahydro-2-indolizinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-6-8-5-9-3-1-2-4-11(9)7-8/h8-9H,1-5,7H2
InChI key
SRWHNGQWKIVCCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)