주요 문서
ENA321766179
Enamine
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.25
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-12-10-8-6-5-7-9(10)11(13)14-4-2/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
VKRBJLSSQUIOHL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79137
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79137
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)