주요 문서
ENA321766116
Enamine
1-ethoxyisoquinoline-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.22
MDL number:
Iupac Name
1-ethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-16-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10(13-11)12(14)15/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
OMCBUGHWLNITDW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77862
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77862
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)