주요 문서
ENA321766096
Enamine
2,3,3-trimethylbutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.19
MDL number:
mp
48-53
Iupac Name
2,3,3-trimethylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-5(6(8)9)7(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,8,9)
InChI key
ILBXYVICWFMUPR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78988
Melting Point
48-53
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78988
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)