주요 문서
ENA321766000
Enamine
2-(tert-butoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.24
MDL number:
Iupac Name
2-tert-butoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7H,11H2,1-3H3
InChI key
OPLRGDWRAZQGQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78719
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78719
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)