주요 문서
ENA321765923
Enamine
3-[(4-cyanophenoxy)methyl]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.26
MDL number:
Iupac Name
3-[(4-cyanophenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11NO3/c16-9-11-4-6-14(7-5-11)19-10-12-2-1-3-13(8-12)15(17)18/h1-8H,10H2,(H,17,18)
InChI key
VDGFDFDUGHYYIZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77967
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77967
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)