주요 문서
ENA321765822
Enamine
2-methyl-4-phenylpyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.25
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-4-phenylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-9-7-11(8-12-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3
InChI key
MCFFHJJRTWGOAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78283
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78283
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)