주요 문서
ENA321765734
Enamine
7-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.62
MDL number:
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)-2-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3N.ClH/c8-7(9,10)5-4-2-1-3-11-6(4)5;/h4-6,11H,1-3H2;1H
InChI key
PCZLFRMXTFKADK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79100
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79100
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)