주요 문서
ENA321765676
Enamine
N-methyl-1-phenylpiperidin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.29
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-1-phenyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-13-11-6-5-9-14(10-11)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13H,5-6,9-10H2,1H3
InChI key
FZPVWLVXLUKASG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78522
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78522
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)