주요 문서
ENA321765305
Enamine
1-(piperidine-1-sulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.36
MDL number:
Iupac Name
1-(1-piperidinylsulfonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H20N2O4S/c14-11(15)10-4-8-13(9-5-10)18(16,17)12-6-2-1-3-7-12/h10H,1-9H2,(H,14,15)
InChI key
HMIZAXYMXIAEKS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76660
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76660
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)