주요 문서
ENA321765266
Enamine
4-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.27
MDL number:
Iupac Name
4-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-11-6-7-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6-7,10H2,1H3
InChI key
MXBPRIALOVTHRD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76110
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76110
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)