주요 문서
ENA321765166
Enamine
2-[4-(4-aminobutyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.31
MDL number:
Iupac Name
2-[4-(4-aminobutyl)-1-piperazinyl]ethanol
Inchi Code
1S/C10H23N3O/c11-3-1-2-4-12-5-7-13(8-6-12)9-10-14/h14H,1-11H2
InChI key
TUKFFSGMQJSJQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77461
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77461
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)