주요 문서
ENA321764774
Enamine
1-(5-chlorothiophen-2-yl)propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.65
MDL number:
mp
47-52
Iupac Name
1-(5-chloro-2-thienyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C7H7ClOS/c1-2-5(9)6-3-4-7(8)10-6/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
CSXZVAKERASYSU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76176
Melting Point
47-52
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76176
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)