주요 문서
ENA321764720
Enamine
octahydroindolizine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.22
MDL number:
Iupac Name
octahydro-2-indolizinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-9(12)7-5-8-3-1-2-4-10(8)6-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)
InChI key
PTTFWJPLXOUJMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76686
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76686
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)