주요 문서
ENA321764656
Enamine
5-cyclohexylpyrrolidin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.27
MDL number:
Iupac Name
5-cyclohexyl-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C10H19NO/c12-9-6-10(11-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h8-12H,1-7H2
InChI key
NWRDUJHOJAABBR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77502
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77502
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)