주요 문서
ENA321763722
Enamine
2-ethylbutane-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.26
MDL number:
Iupac Name
2-ethyl-1-butanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO2S/c1-3-6(4-2)5-10(7,8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
BKPPIZXANPOMMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75559
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75559
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)