주요 문서
ENA321763675
Enamine
2-{[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethyl]amino}ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.16
MDL number:
Iupac Name
2-{[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethyl]amino}ethanol
Inchi Code
1S/C6H12F3NO2/c7-6(8,9)5-12-4-2-10-1-3-11/h10-11H,1-5H2
InChI key
JQRPNKCHJZXTQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75485
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75485
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)