주요 문서
ENA321763629
Enamine
1-amino-3-ethylpentan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.22
MDL number:
Iupac Name
1-amino-3-ethyl-2-pentanol
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-3-6(4-2)7(9)5-8/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3
InChI key
NGNXQZFLANJCHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74515
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74515
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)