주요 문서
ENA321763542
Enamine
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.21
MDL number:
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11F3O2/c13-12(14,15)10-3-1-7(2-4-10)8-5-9(6-8)11(16)17/h1-4,8-9H,5-6H2,(H,16,17)
InChI key
FAIXZJSJPCRBSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74492
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74492
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)