주요 문서
ENA321763371
Enamine
1-(piperidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.24
MDL number:
Iupac Name
1-(3-piperidinyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c12-9-4-2-6-11(9)8-3-1-5-10-7-8/h8,10H,1-7H2
InChI key
BZRSOJJKKGRFNG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74441
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74441
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)