주요 문서
ENA321763285
Enamine
1-[4-(4-bromophenoxy)phenyl]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.16
MDL number:
Iupac Name
1-[4-(4-bromophenoxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C14H13BrO2/c1-10(16)11-2-6-13(7-3-11)17-14-8-4-12(15)5-9-14/h2-10,16H,1H3
InChI key
SFJUQOXPLWPNJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74893
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74893
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)