주요 문서
ENA321763273
Enamine
6-nitro-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.17
MDL number:
Iupac Name
6-nitro-2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O5/c13-9-4-7(10(14)15)6-3-5(12(16)17)1-2-8(6)11-9/h1-4H,(H,11,13)(H,14,15)
InChI key
YCUYSGICYXXUHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74869
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74869
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)