주요 문서
ENA321762978
Enamine
1-(pentane-1-sulfonyl)piperazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.8
MDL number:
Iupac Name
1-(pentylsulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2S.ClH/c1-2-3-4-9-14(12,13)11-7-5-10-6-8-11;/h10H,2-9H2,1H3;1H
InChI key
DFCDSOOUZKVUHV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74331
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74331
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)