주요 문서
ENA321762702
Enamine
1-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.35
MDL number:
Iupac Name
1-(4-isobutoxyphenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H22O3/c1-12(2)11-19-14-7-5-13(6-8-14)16(15(17)18)9-3-4-10-16/h5-8,12H,3-4,9-11H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
XJTJBBONENYCBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74274
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74274
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)