주요 문서
ENA321762529
Enamine
2,6-dichloro-3-(ethanesulfonyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.13
MDL number:
Iupac Name
2,6-dichloro-3-(ethylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O4S/c1-2-16(14,15)6-4-3-5(10)7(8(6)11)9(12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
LVACAZDHNAULKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73946
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73946
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)