주요 문서
ENA321762501
Enamine
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChI key
YKPYSZOCOIUSEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73895
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73895
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)