주요 문서
ENA321762354
Enamine
4-(2-phenylpyrrolidine-1-carbonyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.34
MDL number:
Iupac Name
4-[(2-phenyl-1-pyrrolidinyl)carbonyl]aniline
Inchi Code
1S/C17H18N2O/c18-15-10-8-14(9-11-15)17(20)19-12-4-7-16(19)13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12,18H2
InChI key
PIYUEHXOOIMKGC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73679
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73679
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)