주요 문서
ENA321762043
Enamine
4-tert-butylpiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.26
MDL number:
Iupac Name
4-tert-butylpiperidine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-9(2,3)8-4-6-10-7-5-8/h8,10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
HAKKTZOUPCDMCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60666
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60666
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)