주요 문서
ENA321761955
Enamine
3-(ethylsulfanyl)azepane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.3
MDL number:
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)azepane
Inchi Code
1S/C8H17NS/c1-2-10-8-5-3-4-6-9-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI key
RJVUDYKKQNLPNU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74259
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)