주요 문서
ENA321761898
Enamine
2-cyclopropanecarbonyl-1-benzofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
MDL number:
Iupac Name
1-benzofuran-2-yl(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H10O2/c13-12(8-5-6-8)11-7-9-3-1-2-4-10(9)14-11/h1-4,7-8H,5-6H2
InChI key
FVXNYODYQKTLDF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73837
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)