주요 문서
ENA321761744
Enamine
2-chloro-N-cyclopentyl-N-(propan-2-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.71
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopentyl-N-isopropylacetamide
Inchi Code
1S/C10H18ClNO/c1-8(2)12(10(13)7-11)9-5-3-4-6-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
HYUOJAMLEBGBOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47581
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47581
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)