주요 문서
ENA313839656
Enamine
methyl 4-[(4-bromophenyl)sulfanyl]butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-[(4-bromophenyl)sulfanyl]butanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2S/c1-14-11(13)3-2-8-15-10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI key
OUPWZMKYZZQICW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72614
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72614
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)