주요 문서
ENA313839582
Enamine
phenyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
MDL number:
mp
78-79
Iupac Name
phenyl 2-hydroxyethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c11-7-6-10-9(12)13-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,11H,6-7H2,(H,10,12)
InChI key
ZGXHYTYJUGGTMG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72577
Melting Point
78-79
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72577
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)