주요 문서
ENA313839443
Enamine
3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.22
MDL number:
Iupac Name
3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C5H12O2S/c6-2-1-4-8-5-3-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
YJGRQEWXDDCCCV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73182
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73182
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)