주요 문서
ENA313839281
Enamine
4-amino-1-(2-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.12
MDL number:
Iupac Name
4-amino-1-(2-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O.ClH/c11-8-3-1-2-4-9(8)13-6-7(12)5-10(13)14;/h1-4,7H,5-6,12H2;1H
InChI key
SHRBSECGJGFXFF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72913
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72913
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)