주요 문서
ENA313839279
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)pyrrolidin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.23
MDL number:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c9-8-3-4-10(6-8)5-7-1-2-7/h7-8H,1-6,9H2
InChI key
WWZAQUJXWBZQLQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70440
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)