주요 문서
ENA313839207
Enamine
ethyl 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.27
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-5-14-8(12)6-7-11-9(13)15-10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3,(H,11,13)
InChI key
PARMXQJJKOUVHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72783
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72783
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)