주요 문서
ENA313839206
Enamine
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]piperazin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
299.17
MDL number:
Iupac Name
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O2/c13-10-1-3-11(4-2-10)17-8-7-15-6-5-14-12(16)9-15/h1-4H,5-9H2,(H,14,16)
InChI key
WXBIUUOTRDIJBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72781
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72781
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)