주요 문서
ENA313838953
Enamine
2-chloro-N-{[1-(4-fluorophenyl)cyclopentyl]methyl}acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.75
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-{[1-(4-fluorophenyl)cyclopentyl]methyl}acetamide
Inchi Code
1S/C14H17ClFNO/c15-9-13(18)17-10-14(7-1-2-8-14)11-3-5-12(16)6-4-11/h3-6H,1-2,7-10H2,(H,17,18)
InChI key
YJQVSNWIFJWTLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48537
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48537
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)