주요 문서
ENA311760928
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
MDL number:
Iupac Name
1-(2-propynyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-2-5-8-6-3-4-7(8)9/h1H,3-6H2
InChI key
QRGALCLKIGCPJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71836
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71836
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)