주요 문서
ENA311760848
Enamine
(2-chloro-4-fluorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.72
MDL number:
Iupac Name
(2-chloro-4-fluorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H13ClFN/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(17)12-7-6-11(16)8-13(12)15/h2-8,14H,17H2,1H3
InChI key
LHJDDAZELIIHFJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72516
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72516
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)